3,4-Dichlor-N-methylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N1-Methyl-3,4-dichloroaniline
TL00244.1 TL00244.50
MAYBTL00244.1EA 0 EUR
MAYBTL00244.1 MAYBTL00244.50
3,4-Dichlor-N-methylanilin
3,4-Dichlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molecular Weight: 176.04 g/mol
Siedepunkt: 142…145 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00052850
CAS-Nummer: 40750-59-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III