m-Phenylendiamin Dihydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Phenylendiammoniumdichlorid, 1,3-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Benzol-1,3-diamindihydrochlorid, 1,3-Diaminobenzol Dihydrochlorid, 1,3-Phenylendiammoniumdichlorid
SB01424.1
SB01424.10
SB01424.50
MAYBSB01424.1EA
0
EUR
MAYBSB01424.1
MAYBSB01424.10
MAYBSB01424.50
m-Phenylendiamin Dihydrochlorid
m-Phenylendiamin Dihydrochlorid
Formel:
C₆H₁₀Cl₂N₂ Molecular Weight: 181,06 g/mol Schmelzpunkt: 277…278 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012975 CAS-Nummer: 541-69-5 EINECS: 208-790-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |