5-Methoxy-o-toluidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Methyl-m-anisidin, 2-Amino-4-methoxytoluol, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzol, 5-Methoxy-2-methylanilin, 3-Amino-4-methylanisol
H60177.03
H60177.06
H60177.03EA
42.3
EUR
H60177.03
H60177.06
5-Methoxy-o-toluidin ≥97%
5-Methoxy-o-toluidin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 43…46 °C Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C (235 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075057 CAS-Nummer: 50868-72-9 EINECS: 256-816-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |