2-Chlor-N-methylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
TL00240.1
TL00240.10
TL00240.50
MAYBTL00240.1EA
0
EUR
MAYBTL00240.1
MAYBTL00240.10
MAYBTL00240.50
2-Chlor-N-methylanilin
2-Chlor-N-methylanilin
Formel:
C₇H₈ClN Molecular Weight: 141,6 g/mol Siedepunkt: 95…96 °C (20 mmHg) Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00045170 CAS-Nummer: 932-32-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |