3-Chlor-N-methylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-3-chloroaniline
TL00250.1
TL00250EA
TL00250EE
MAYBTL00250.1EA
0
EUR
MAYBTL00250.1
MAYBTL00250EA
MAYBTL00250EE
3-Chlor-N-methylanilin
3-Chlor-N-methylanilin
Formel:
C₇H₈ClN Molecular Weight: 141,6 g/mol Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa) Dichte: 1,174 g/cm³ (11.5 °C) |
MDL:
MFCD00052014 CAS-Nummer: 7006-52-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |