2,4-Dibromthiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
H60230.03 H60230.06
H60230.03EA 61.4 EUR
H60230.03 H60230.06
2,4-Dibromthiazol ≥97%
2,4-Dibromothiazole
Formel: C₃HBr₂NS
Molecular Weight: 242.92 g/mol
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318994
CAS-Nummer: 4175-77-3