5-Fluoruracil
Lieferant: Cayman Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin, Fluoruracil, 5-FU
14416-10
14416-25
14416-5
14416-50
CAYM14416-10EA
88
EUR
CAYM14416-10
CAYM14416-25
CAYM14416-5
CAYM14416-50
5-Fluoruracil
5-Fluoruracil
Formel:
C₄H₃FN₂O₂ Molecular Weight: 130.08 g/mol Siedepunkt: 347 Schmelzpunkt: 282…283 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006018 CAS-Nummer: 51-21-8 EINECS: 200-085-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04208 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...