2-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7349-1G PY-7349-25G PY-7349-5G
COBBPY-7349-1GEA 0 EUR
COBBPY-7349-1G COBBPY-7349-25G COBBPY-7349-5G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
MDL: MFCD00153203
CAS-Nummer: 175277-45-9