6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
Synonyme: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin, 4-Propyl-2-thiouracil
14069-10 14069-25 14069-50 14069-100
CAYM14069-10EA 43 EUR
CAYM14069-10 CAYM14069-25 CAYM14069-50 CAYM14069-100
6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon
6-Propyl-2-thiouracil
Formel: C₇H₁₀N₂OS
Molecular Weight: 170.24 g/mol
Siedepunkt: 448 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…218 °C
MDL: MFCD00006041
CAS-Nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054