p-Toluolsulfonsäure

Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung

Synonyme: Toluol-4-sulfonsäure, 4-Methylbenzolsulfonsäure

EN300-16830 EN300-16830.5G
ENAMEN300-16830EA 0 EUR
ENAMEN300-16830 ENAMEN300-16830.5G
p-Toluolsulfonsäure
p-Toluolsulfonsäure
Formel: C₇H₈O₃S
Molecular Weight: 172,2 g/mol
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106…107 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 104-15-4
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR