5-Methyl-1H-tetrazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H60248.06
H60248.14
H60248.06EA
60.6
EUR
H60248.06
H60248.14
5-Methyl-1H-tetrazol ≥97%
5-Methyl-1H-tetrazol
Formel:
C₂H₄N₄ Schmelzpunkt: 142…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00185824 CAS-Nummer: 4076-36-2 EINECS: 218-746-2 |