(S)-(-)-β-Citronellol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-Citronellol
H60174.03 H60174.06
H60174.03EA 44.2 EUR
H60174.03 H60174.06
(S)-(-)-β-Citronellol ≥97%
(S)-(-)-β-Citronellol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 225…226 °C
Dichte: 0,856
Flammpunkt: 99 °C (210 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063214
CAS-Nummer: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7