4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
H61623.03
H61623.06
H61623.03EA
38.7
EUR
H61623.03
H61623.06
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol ≥97%
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223.02 Schmelzpunkt: 76…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094461 CAS-Nummer: 162744-59-4 |