2,4-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Lutidinsäure, PCA
11138-1 11138-5
CAYM11138-1EA 43 EUR
CAYM11138-1 CAYM11138-5
2,4-Pyridindicarbonsäure
Pyridin-2,4-dicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 246…248 °C
Dichte: 0,942 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00149413
CAS-Nummer: 499-80-9
EINECS: 207-892-2