Kongorot 1% in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Direktrot 28, Direct Red 28, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat)

21160.0700 21160.2700 21160.3700
KRAF21160.0700EA 65.1 EUR
KRAF21160.0700 KRAF21160.2700 KRAF21160.3700
Kongorot 1% in wässriger Lösung
Kongorot
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Molecular Weight: 696.67 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR