5-Nitro-8-chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Nitroxolin
PY-7805-100G PY-7805-25G PY-7805-5G
COBBPY-7805-100GEA 0 EUR
COBBPY-7805-100G COBBPY-7805-25G COBBPY-7805-5G
5-Nitro-8-chinolinol
5-Nitro-8-chinolinol
Formel: C₉H₆N₂O₃
Molecular Weight: 190,16 g/mol
Siedepunkt: 419 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179…181 °C
Dichte: 1,549 g/cm³ (22 °C)
MDL: MFCD00006791
CAS-Nummer: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
Merck Index: 12,06753