Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Hyamine® 1622
7170.1000EA 37.05 EUR
7170.1000 7170.2500
Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
Molecular Weight: 448.09 g/mol
MDL: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Merck Index: 13,01074
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer 0.0039 - 0.0041 mol/l