ortho-Borsäure 30 g/l in wässriger Lösung für die Stickstoffbestimmung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
05243.6000 05243.2000 05243.3000 05243.4000 05243.5020 05243.6020
KRAF05243.6000EA 0 EUR
KRAF05243.6000 KRAF05243.2000 KRAF05243.3000 KRAF05243.4000 KRAF05243.5020 KRAF05243.6020
ortho-Borsäure 30 g/l in wässriger Lösung für die Stickstoffbestimmung
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM