Polymyxin B-Sulfat
Lieferant: Cayman Chemical
14157-500
14157-1
14157-5
CAYM14157-500EA
50
EUR
CAYM14157-500
CAYM14157-1
CAYM14157-5
Polymyxin B-Sulfat
Polymyxin B sulphate
Formel:
C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131991 CAS-Nummer: 1405-20-5 |