Karbolfuchsin (Ziehl-Neelsen)

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidin Hydrochlorid, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidiniumchlorid, 4-(Di(4-amino-3-methylphenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-yliden)ammoniumchlorid, 3,3'-Dimethyl-4,4',4''-triaminotrityliumchlorid

12415.0000 12415.2000 12415.4000
KRAF12415.0000EA 0 EUR
KRAF12415.0000 KRAF12415.2000 KRAF12415.4000
Karbolfuchsin (Ziehl-Neelsen)
Karbolfuchsin
Formel: C₂₁H₂₂ClN₃
Molecular Weight: 351.88 g/mol
Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18071399
CAS-Nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
UN: 1992
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR