Zimmermann-Reinhardt-Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
05465.2000 05465.3000
KRAF05465.2000EA 0 EUR
KRAF05465.2000 KRAF05465.3000
Zimmermann-Reinhardt-Lösung
Zimmermann-Reinhardt-Lösung
Molecular Weight: 223,06 g/mol
UN: 1760
ADR: 8,II