1,2,3-Tribrompropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43967.0050
8.43967.0250
8.43967.0050EA
124
EUR
8.43967.0050
8.43967.0250
1,2,3-Tribrompropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Tribromopropane
Formel:
BrH₂CBrCHCH₂Br Molecular Weight: 280,78 g/mol Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 16 °C Dichte: 2,43 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017884 CAS-Nummer: 96-11-7 EINECS: 202-478-8 Merck Index: 12,09745 |