4-Brom-3-nitrobenzoesäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H61975.06
H61975.14
H61975.06EA
62.5
EUR
H61975.06
H61975.14
4-Brom-3-nitrobenzoesäure 95%
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Molecular Weight: 246,02 g/mol Schmelzpunkt: 199…206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272137 CAS-Nummer: 6319-40-0 |