Cytochalasin E
Lieferant: Cayman Chemical
11331-1
11331-5
11331-10
CAYM11331-1EA
89
EUR
CAYM11331-1
CAYM11331-5
CAYM11331-10
Cytochalasin E
Cytochalasin E
Formel:
C₂₈H₃₃NO₇ Schmelzpunkt: 206…208 °C |
CAS-Nummer:
36011-19-5 EINECS: 252-835-7 |