(Dichlormethyl)methylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dichlormethyl-methylether, Dichlor(methoxy)methan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D65658-100G
D65658-25G
SIALD65658-100GEA
169
EUR
SIALD65658-100G
SIALD65658-25G
(Dichlormethyl)methylether, Sigma-Aldrich®
(Dichlormethyl)methylether
Formel:
C₂H₄Cl₂O Molecular Weight: 114,96 g/mol Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000828 CAS-Nummer: 4885-02-3 EINECS: 225-498-9 UN: 2924 ADR: 3,II |