3,4-Dihydroxybenzoesäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Protocatechusäure
14916-25 14916-50 14916-100
CAYM14916-25EA 59 EUR
CAYM14916-25 CAYM14916-50 CAYM14916-100
3,4-Dihydroxybenzoesäure
3,4-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Dichte: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002509
CAS-Nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080