N-Methyl-4-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
SB01115.1 SB01115.10 SB01115.50
MAYBSB01115.1EA 0 EUR
MAYBSB01115.1 MAYBSB01115.10 MAYBSB01115.50
N-Methyl-4-nitroanilin
N-Methyl-4-nitroanilin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 291
Schmelzpunkt: 148…149 °C
Dichte: 1.201 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007305
CAS-Nummer: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III