1-Methyl-3-octylimidazoliumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
H59534.06 H59534.18
H59534.06EA 32.1 EUR
H59534.06 H59534.18
1-Methyl-3-octylimidazoliumchlorid ≥97%
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Formel: C₁₂H₂₃ClN₂
Molecular Weight: 230,78 g/mol
Dichte: 1,01
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095432
CAS-Nummer: 64697-40-1