1-Hexyl-3-methylimidazoliumiodid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide
H59487.06 H59487.18
H59487.06EA 43.9 EUR
H59487.06 H59487.18
1-Hexyl-3-methylimidazoliumiodid ≥98%
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Formel: C₁₀H₁₉IN₂
Molecular Weight: 294,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12964976
CAS-Nummer: 178631-05-5