1-Benzyloxy-4-fluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-(Benzyloxy)-4-fluorobenzene
OT-0795-5G OT-0795-25G OT-0795-100G
COBBOT-0795-5GEA 35.8 EUR
COBBOT-0795-5G COBBOT-0795-25G COBBOT-0795-100G
1-Benzyloxy-4-fluorbenzol
1-Benzyloxy-4-fluorbenzol
Formel: C₁₃H₁₁FO
Molecular Weight: 202,23 g/mol
MDL: MFCD03788273
CAS-Nummer: 370-78-5