3-Methyl-4-nitroanisol

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

AN-1371-100G AN-1371-25G
COBBAN-1371-100GEA 0 EUR
COBBAN-1371-100G COBBAN-1371-25G
3-Methyl-4-nitroanisol
3-Methyl-4-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Siedepunkt: 125 °C (0,4 mmHg)
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007167
CAS-Nummer: 5367-32-8
EINECS: 226-356-9
UN: 2446
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR