Pentylbenzol

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 1-Phenylpentane, Amylbenzene

BTB12839.1 BTB12839.10 BTB12839.50
MAYBBTB12839.1EA 0 EUR
MAYBBTB12839.1 MAYBBTB12839.10 MAYBBTB12839.50
Pentylbenzol
Pentylbenzol
Formel: C₁₁H₁₆
Molecular Weight: 148.25 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 0.8594 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009502
CAS-Nummer: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,00604

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR