N-(3-Hydroxypropyl)morpholin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Morpholinopropanol, 3-Morpholino-1-propanol, 4-(3-Hydroxypropyl)morpholine, 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
H60376.03 H60376.06
H60376.03EA 45.1 EUR
H60376.03 H60376.06
N-(3-Hydroxypropyl)morpholin 95%
N-(3-Hydroxypropyl)morpholin
Formel: C₇H₁₅NO₂
Molecular Weight: 145,2 g/mol
Siedepunkt: 240…241 °C
Dichte: 1,049
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01713533
CAS-Nummer: 4441-30-9