2,3,6-Trimethylphenol 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Hydroxypseudocumene

H60489.14 H60489.22
H60489.14EA 33.7 EUR
H60489.14 H60489.22
2,3,6-Trimethylphenol 95%
2,3,6-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136.19 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Dichte: 0.940
Flammpunkt: 100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002229
CAS-Nummer: 2416-94-6
EINECS: 219-330-3
UN: 2430
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR