5-Nitroso-8-chinolinol
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 5-Nitrosoquinolin-8-ol
13856-10 13856-50 13856-100
CAYM13856-10EA 50 EUR
CAYM13856-10 CAYM13856-50 CAYM13856-100
5-Nitroso-8-chinolinol
5-Nitroso-8-chinolinol
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174.16
Schmelzpunkt: 245 °C
MDL: MFCD00041862
CAS-Nummer: 3565-26-2
EINECS: 222-650-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III