Terpineol (Isomerengemisch) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H60146.AP H60146.K4
H60146.APEA 91.8 EUR
H60146.AP H60146.K4
Terpineol (Isomerengemisch) ≥98%
Terpineol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 213…218 °C
Schmelzpunkt: 31…36 °C
Dichte: 0,934
Flammpunkt: 91 °C (196 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00166983
CAS-Nummer: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1