2-Piperidinmethanol ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)piperidine

H60178.09 H60178.18
H60178.09EA 85.1 EUR
H60178.09 H60178.18
2-Piperidinmethanol ≥97%
2-Piperidinmethanol
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005987
CAS-Nummer: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR