6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
HC-6056-1G HC-6056-25G HC-6056-5G
COBBHC-6056-1GEA 25.5 EUR
COBBHC-6056-1G COBBHC-6056-25G COBBHC-6056-5G
6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 206,2 g/mol
MDL: MFCD01570147
CAS-Nummer: 13794-72-4