Ethyl-2-amino-3-thiophencarboxylat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
H61559.14 H61559.22
H61559.14EA 129 EUR
H61559.14 H61559.22
Ethyl-2-amino-3-thiophencarboxylat 98%
Ethyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01566303
CAS-Nummer: 31891-06-2