Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr
14417-100 14417-500 14417-25 14417-50
CAYM14417-100EA 199 EUR
CAYM14417-100 CAYM14417-500 CAYM14417-25 CAYM14417-50
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1