4-Hydroxybenzolsulfonsäure 65% in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
H59917.AK H59917.K2
H59917.AKEA 65.9 EUR
H59917.AK H59917.K2
4-Hydroxybenzolsulfonsäure 65% in Wasser
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Formel: C₆H₆O₄S
Molecular Weight: 174,17 g/mol
Dichte: 1,337
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673723
CAS-Nummer: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
UN: 1803
ADR: 8,II