2-Desoxy-D-glucose
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
(3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
14325-1
14325-5
14325-10
14325-25
CAYM14325-1EA
67
EUR
CAYM14325-1
CAYM14325-5
CAYM14325-10
CAYM14325-25
2-Desoxy-D-glucose
2-Deoxy-D-glucose
Formel:
C₆H₁₂O₅ Molecular Weight: 164,16 g/mol |
MDL:
MFCD00151328 CAS-Nummer: 154-17-6 EINECS: 205-823-0 |