3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl, TMB 2HCl, TMB dihydrochloride
H60245.MD H60245.03
H60245.MDEA 51.1 EUR
H60245.MD H60245.03
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid ≥99%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid
Formel: C₁₆H₂₀N₂·2HCl
Molecular Weight: 313,27 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00012961
CAS-Nummer: 64285-73-0
EINECS: 264-769-6