2-Amino-6-chlorpyrazin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H61934.22 H61934.14
H61934.22EA 287 EUR
H61934.22 H61934.14
2-Amino-6-chlorpyrazin 95%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formel: C₄H₄ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055024
CAS-Nummer: 33332-28-4