4-Brom-3-chlorbenzotrifluorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-chloro-4-trifluoromethylbenzene
H61978.06 H61978.14
H61978.06EA 52.4 EUR
H61978.06 H61978.14
4-Brom-3-chlorbenzotrifluorid ≥98%
4-Brom-3-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrClF₃
Molecular Weight: 259,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673985
CAS-Nummer: 402-04-0