2-Amino-4,5-dimethylthiazol Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride
H59878.09
H59878.18
H59878.09EA
74.2
EUR
H59878.09
H59878.18
2-Amino-4,5-dimethylthiazol Hydrochlorid 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiazol Hydrochlorid
Formel:
C₅H₉ClN₂S Schmelzpunkt: 273…274 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012711 CAS-Nummer: 71574-33-9 |