Monomethylsuccinat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
H59722.14 H59722.22
H59722.14EA 68.7 EUR
H59722.14 H59722.22
Monomethylsuccinat 95%
Monomethylsuccinat
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132,11 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002788
CAS-Nummer: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2