4-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
AN-1145-5G AN-1145-25G AN-1145-1G
COBBAN-1145-5GEA 88 EUR
COBBAN-1145-5G COBBAN-1145-25G COBBAN-1145-1G
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 205.1300 g/mol
MDL: MFCD00272402
CAS-Nummer: 65754-26-9