trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
QA-5309-1G
QA-5309-5G
COBBQA-5309-1GEA
0
EUR
COBBQA-5309-1G
COBBQA-5309-5G
trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure Hydrochlorid
trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₄ClNO₂ |
MDL:
MFCD03844587 CAS-Nummer: 27960-59-4 |