Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
13861-5 13861-25
CAYM13861-5EA 43 EUR
CAYM13861-5 CAYM13861-25
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
Molecular Weight: 337,3 g/mol
MDL: MFCD00010733
CAS-Nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5